Learn More
Aluminiumdihydrogenphosphat, 50 % w/v, wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11310098
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 11310098
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042858.A1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Aluminum dihydrogen phosphate is used as intermediates and solid separation agents. It is also used in petroleum, chemical industry, shipbuilding, space technology, electric industry, high-temperature kilns, heat treatment resistance furnaces and electric insulation. Further, it is used as inorganic coating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13530-50-2
Summenformel AlH6O12P3
Molekulargewicht (g/mol) 317.94
MDL-Nummer MFCD00014152
InChI-Schlüssel RGPUVZXXZFNFBF-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum dihydrogen phosphate, aluminum phosphate monobasic, prim-aluminum phosphate, aluminum tris dihydrogen phosphate, phosphoric acid, aluminum salt 3:1, aluminum hydrogen phosphate, aluminumdihydrogen phosphate, aluminum phosphate,monobasic, aluminum trisdihydrogenphosphate, aluminum dihydrogen orthophosphate
PubChem CID 9818426
IUPAC-Name aluminium(3+) tridihydrogen phosphate
SMILES [Al+3].OP(O)([O-])=O.OP(O)([O-])=O.OP(O)([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum dihydrogen phosphate
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 50% w/w aqueous solution
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and ethanol. Insoluble in acetone.
Formelmasse 317.94
Aussehen Colorless liquid
Dichte 1.5
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum dihydrogen phosphate, 50% w/w aq. Soln
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Aluminum dihydrogenphosphate