Learn More
Thermo Scientific™ Aluminiumschale und -abdeckung, flache Unterseite und gerade Seiten, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11400211
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
51 mm
63 mm
76 mm
204 mm
Höhe (metrisch):
12,5 mm
25 mm
44 mm
51 mm
Anzahl pro Packung:
2/Karton
6/Packung
Packungsgröße:
2 Stück
6 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Anzahl pro Packung unitSize
11400211 76 mm 25 mm 2/Karton 2 Stück
11470201 51 mm 12,5 mm 2/Karton 2 Stück
11303468 51 mm 12,5 mm 6/Packung 6 Stück
11490201 63 mm 44 mm 2/Karton 2 Stück
11323468 63 mm 44 mm 6/Packung 6 Stück
11333468 76 mm 25 mm 6/Packung -
11430211 204 mm 25 mm 2/Karton 2 Stück
11440211 204 mm 51 mm 2/Karton 2 Stück
11363468 204 mm 25 mm 6/Packung 6 Stück
11373468 204 mm 51 mm 6/Packung 6 Stück
10 options
Artikelnummer. 11400211
Marke: Thermo Scientific™ 039080.KH
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Umgebungstemperaturen
Bodenform Flach
Material Aluminium
Form Flacher Boden und gerade Seiten
Typ Dish and Cover
Anzahl pro Packung 2/Karton
Höhe (metrisch) 25 mm
Durchmesser (metrisch) 76 mm