Learn More
Thermo Scientific™ Aluminiumschale und -abdeckung, flache Unterseite und gerade Seiten, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11470201
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
51 mm
63 mm
76 mm
204 mm
Höhe (metrisch):
12,5 mm
25 mm
44 mm
51 mm
Anzahl pro Packung:
2/Karton
6/Packung
Packungsgröße:
2 Stück
6 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Anzahl pro Packung unitSize
11470201 51 mm 12,5 mm 2/Karton 2 Stück
11303468 51 mm 12,5 mm 6/Packung 6 Stück
11490201 63 mm 44 mm 2/Karton 2 Stück
11323468 63 mm 44 mm 6/Packung 6 Stück
11400211 76 mm 25 mm 2/Karton 2 Stück
11333468 76 mm 25 mm 6/Packung -
11430211 204 mm 25 mm 2/Karton 2 Stück
11440211 204 mm 51 mm 2/Karton 2 Stück
11363468 204 mm 25 mm 6/Packung 6 Stück
11373468 204 mm 51 mm 6/Packung 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Product Code. 11470201 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 039077.KH
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Inhalt und Lagerung Umgebungstemperaturen
Bodenform Flach
Material Aluminium
Form Flacher Boden und gerade Seiten
Typ Dish and Cover
Anzahl pro Packung 2/Karton
Höhe (metrisch) 12,5 mm
Durchmesser (metrisch) 51 mm