Learn More
Thermo Scientific Chemicals Aluminiumschale, flacher Boden und gerade Seiten
Artikelnummer. 11353458
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
51 mm
76 mm
90 mm
126 mm
204 mm
Höhe (metrisch):
12,5 mm
25 mm
51 mm
Anzahl pro Packung:
2/Karton
2/Packung
6/Packung
Packungsgröße:
2 Stück
6 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Anzahl pro Packung unitSize
11353458 76 mm 25 mm 6/Packung 6 Stück
11490191 51 mm 12,5 mm 2/Karton 2 Stück
11329107 51 mm 12,5 mm 6/Packung 6 Stück
11420201 76 mm 25 mm 2/Packung 2 Stück
11430201 90 mm 51 mm 2/Karton 2 Stück
11363458 90 mm 51 mm 6/Packung 6 Stück
11440201 126 mm 25 mm 2/Karton 2 Stück
11373458 126 mm 25 mm 6/Packung 6 Stück
11460201 204 mm 51 mm 2/Karton 2 Stück
11393458 204 mm 51 mm 6/Packung 6 Stück
10 options
Artikelnummer. 11353458
Marke: Thermo Scientific Chemicals 039072.UD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bodenform Flach
Material Aluminium
Form Flacher Boden und gerade Seiten
Typ Schale
Anzahl pro Packung 6/Packung
Höhe (metrisch) 25 mm
Durchmesser (metrisch) 76 mm