Learn More
Thermo Scientific Chemicals Aluminiumschale, flacher Boden und gerade Seiten
Artikelnummer. 11373458
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
51 mm
76 mm
90 mm
126 mm
204 mm
Höhe (metrisch):
12,5 mm
25 mm
51 mm
Anzahl pro Packung:
2/Karton
2/Packung
6/Packung
Packungsgröße:
2 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 11373458
Marke: Thermo Scientific Chemicals 039074.UD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bodenform Flach
Material Aluminium
Form Flacher Boden und gerade Seiten
Typ Dish
Anzahl pro Packung 6/Packung
Höhe (metrisch) 25 mm
Durchmesser (metrisch) 126 mm