Learn More
Thermo Scientific Chemicals Aluminiumschale, flacher Boden und gerade Seiten
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
51 mm
76 mm
90 mm
126 mm
204 mm
Höhe (metrisch):
12,5 mm
25 mm
51 mm
Anzahl pro Packung:
2/Karton
2/Packung
6/Packung
Packungsgröße:
2 Stück
6 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Bodenform | Flach |
| Material | Aluminium |
| Form | Flacher Boden und gerade Seiten |
| Typ | Dish |
| Anzahl pro Packung | 6/Packung |
| Höhe (metrisch) | 51 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 204 mm |