Learn More
Thermo Scientific Chemicals Aluminiumschale, flacher Boden& Gerade Seiten; Durchmesser (mm), 76; Wandhöhe (mm), 25
Artikelnummer. p-6685037
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
51 mm
76 mm
90 mm
126 mm
204 mm
Höhe (metrisch):
12,5 mm
25 mm
51 mm
Anzahl pro Packung:
2/Karton
2/Packung
6/Packung
Packungsgröße:
2 Stück
6 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Anzahl pro Packung unitSize
11490191 51 mm 12,5 mm 2/Karton 2 Stück
11329107 51 mm 12,5 mm 6/Packung 6 Stück
11420201 76 mm 25 mm 2/Packung 2 Stück
11353458 76 mm 25 mm 6/Packung 6 Stück
11430201 90 mm 51 mm 2/Karton 2 Stück
11363458 90 mm 51 mm 6/Packung 6 Stück
11440201 126 mm 25 mm 2/Karton 2 Stück
11373458 126 mm 25 mm 6/Packung 6 Stück
11460201 204 mm 51 mm 2/Karton 2 Stück
11393458 204 mm 51 mm 6/Packung 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11490191 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 039069.KH
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bodenform Flach
Material Aluminium
Form Flacher Boden und gerade Seiten
Typ Schale
Anzahl pro Packung 2/Karton
Höhe (metrisch) 12,5 mm
Durchmesser (metrisch) 51 mm
RUO– Nur für Forschungszwecke