Learn More
Bochem™ Deckelbüchse aus Aluminium, D=80mm, H=20mm
Artikelnummer. 10192691
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
80 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
10192691 80 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10192691 Lieferant Bochem™ Lieferanten-Nr. 8761
Verfügbar ab: 04-12-2026