Learn More
Tenak™ Eco AluRack aus Aluminium
Artikelnummer. p-8007534 Alle ansehen TENAK Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Boxen (10)
Boxen (12)
Boxen (13)
Boxen (14)
Boxen (15)
Boxen (9)
Boxen (96)
Abmessungen (L x B x H):
140 x 140 x 360 mm
140 x 140 x 504 mm
140 x 140 x 540 mm
140 x 140 x 635 mm
140 x 140 x 665 mm
140 x 140 x 707 mm
140 x 140 x 720 mm
140 x 140 x 775 mm
140 x 140 x 832 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12468120
Marke: Tenak™ TE11518
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine völlig neue Art der Herstellung von Lagergestellen. Tenak™ Aluminium Eco AluRacks für Tiefkühltruhen passen in jedes Tiefkühlgerät und können mit allen gängigen Kryoboxen verwendet werden.
  • Aus seewasserfestem Aluminium
  • In verschiedenen Boxenhöhen erhältlich
  • Gestelle können mit allen Tiefkühlmarken verwendet werden
  • Kryoboxen nicht enthalten
Spezifikation
Produkttyp Eco AluRack
Aufnahmevermögen Boxen (13)
Material Aluminium
Stapelbar Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Tiefkühltruhen
Anzahl pro Packung 1er-Packung
Menge 1er-Packung
Abmessungen (L x B x H) 140 x 140 x 720 mm
Breite (metrisch) 140 mm
Höhe (metrisch) 720 mm
Höhe (metrisch) Einschub 50 mm
Tiefe (metrisch) 140 mm