Learn More
Eppendorf™ Aluminium-Festwinkelrotoren
Artikelnummer. 10634603 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
18 x 1,5/2 ml
24 x 1,5/2 ml
4 x 0,2 ml
Enthält:
Aerosol-Rotordeckel
Deckel aus Polypropylen
Max. Geschwindigkeit:
14.680 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Enthält Max. Geschwindigkeit Packungsgröße
10634603 4 x 0,2 ml Aerosol-Rotordeckel 14.680 U/min 1 Stück
10422662 18 x 1,5/2 ml Deckel aus Polypropylen 14.680 U/min 1 Stück
10555563 24 x 1,5/2 ml Aerosol-Rotordeckel 14.680 U/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10634603 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 5424704000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    604.50 €
    537.00 € / 1 Stück
    Sparen 67.50 €
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Rotoren sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Eppendorf™ Festwinkelrotoren aus Aluminium eignen sich hervorragend für Molekular- und Biologielabors.
  • Auswahl aus vier verschiedenen Rotoren
  • Der Standardrotor ist für 1,5-ml-/2,0-ml-Röhrchen geeignet.
  • PCR* Streifen und Kits/Spin-Säulen können im entsprechenden Rotor zentrifugiert werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Aluminium
Typ Festwinkelrotor
Fassungsvermögen 4 x 0,2 ml
Max. RZB 17829 xg
Max. Geschwindigkeit 14.680 U/min
Enthält Aerosol-Rotordeckel