Learn More
Aluminiumfluoridhydrat, Puratronic™, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11390799
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Product Code. 11390799
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010623.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
CAS: 32287-65-3 | AlF3H2O | 101.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 32287-65-3
Summenformel AlF3H2O
Molekulargewicht (g/mol) 101.99
MDL-Nummer MFCD00149142
InChI-Schlüssel XTXFDUABTPNTFB-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum fluoride hydrate, alf3.h2o, trifluoroalumane-water 1/1, aluminum fluoride hydrate, puratronic
PubChem CID 16211462
IUPAC-Name Aluminiumtrifluorid; Hydrat
SMILES O.F[Al](F)F
Specifications
Chemischer Name oder Material Aluminum fluoride hydrate
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3260
Formelmasse 83.98 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Puratronic
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Aluminum fluoride hydrate
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.