Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aluminiumfluoridtrihydrat |
| Menge | 100 g |
| Strukturformel | AlF33H2O |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Formelmasse | 138.02 mol |
| Reinheit (%) | 97 % |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| Dichte | 2.88 g/ml bei 25 °C |