Learn More
Bryson Packaging™ Alu-Folienrollen
Artikelnummer. 12389548
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (metrisch):
300 mm
450 mm
600 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Packungsgröße
12389548 600 mm 1 Stück
12359548 300 mm 1 Stück
12369548 450 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12389548 Lieferant Bryson Packaging™ Lieferanten-Nr. AKL300045W
Sparen Sie bis zu 60% auf Mikrobiologie
Verwenden Sie den Aktionscode 28004
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ideal für die Anwendung in Autoklaven. Die Bryson Packaging™ Aluminiumfolie ist ideal für viele Laboranwendungen geeignet, so auch für das Abdichten von Flaschen, Kulturröhrchen, das Stoppen von Leckagen, die Reduzierung von Verdunstung oder Wärmeverlusten, das Abdecken von Korken und das Herstellen von Wägeschiffchen oder -schalen.
  • In verschiedenen Breiten lieferbar
  • Können auf jede Länge zugeschnitten werden, Schneidegerät wird mit der Schachtel geliefert
  • Verschließen, Wiegen und Überführen von Proben
Spezifikation
Anwendungen Ideal für den Einsatz in Autoklaven; „Laboranwendungen – darunter das Verschließen von Flaschen und Kulturröhrchen, das Abdichten von Lecks, das Reduzieren von Verdunstung oder Wärmeverlusten, das Abdecken von Korken und die Herstellung von Wiegeschalen oder -gefäßen.“
Produkttyp Folie
Breite (metrisch) 600 mm
Material Aluminium
Dicke 12 μm