Learn More
Agencinox™ Instrumentenkasten aus Aluminium
Artikelnummer. 11812682
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
11812682 Gelb 1 Stück
11892672 Blau 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11812682 Lieferant Agencinox™ Lieferanten-Nr. 8030J
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Farbige, eloxierte Aluminiumbox, geeignet für Sterilisation und Lagerung von Instrumenten.
  • Erhältlich in verschiedenen Farben
  • Konstruktion aus eloxiertem Aluminium
  • Geeignet für die Sterilisation und Lagerung von Instrumenten
Spezifikation
Farbe Gelb
Außenhöhe (metrisch) 30 mm
Länge (metrisch) 180 mm
Material Eloxiertes Aluminium
Außenbreite (metrisch) 90 mm
Abmessungen (L x B x H) 180 x 90 x 30 mm