Learn More
Aluminiumjodid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407191
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11357328
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 030714.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7784-23-8 | AlI3 | 407.695 g/mol
Aluminum iodide is employed as a catalyst to break certain kinds of C-O and N-O bonds. It cleaves aryl ethers and deoxygenates epoxides It can also be used for the manufacture of iodinated organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7784-23-8
Summenformel AlI3
Molekulargewicht (g/mol) 407.695
MDL-Nummer MFCD00003427
InChI-Schlüssel CECABOMBVQNBEC-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum iodide, aluminum triiodide, aluminum iii iodide, aluminum iodide anhydrous, aluminum iodide, technical grade, aluminum triiodide, aluminum iodide metals basis, aluminum iodide, anhydrous, powder trace metals basis
PubChem CID 82222
IUPAC-Name Triiodaluminium
SMILES [Al](I)(I)I
Spezifikation
Siedepunkt 360°C
Chemischer Name oder Material Aluminum iodide
Schmelzpunkt 191°C
Physikalische Form Brocken
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 95%
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,ether,carbon disulfide
Formelmasse 407.69
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Dichte 3.98
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum iodide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.