Learn More
Brady™ Aluminium: ISO-Sicherheitsschild – Zustand des Schalters nicht ändern
Artikelnummer. 15634667
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
100 mm
200 mm
315 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
15634667 100 mm 1 Stück
15644667 200 mm 1 Stück
15654667 315 mm 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 15634667
Marke: Brady™ 826027
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
ISO 7010-konformes Zeichen.
  • Aluminium
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Material Aluminium
Menge Je 1
Durchmesser (metrisch) 100 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen und Außen
Dicke 1.016 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 140 °C
Form Rund
Sprachen Global
Farbe Schwarz auf Weiß