Learn More
Brady™ Aluminium: ISO Sicherheitsschild – Zufahrt für Gabelstapler und andere Industriefahrzeuge verboten
Artikelnummer. 15634617
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
100 mm
200 mm
315 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
15634617 200 mm 1 Stück
15624617 100 mm 1 Stück
15644617 315 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15634617 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 822601
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
ISO 7010-konformes Zeichen.
  • Aluminium
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number PIC P006-Dia 200-AL-CRD/1
Material Aluminium
Menge Je 1
Durchmesser (metrisch) 200 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen und Außen
Dicke 1.016 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 140 °C
Form Rund
Sprachen Weltweit
Farbe Schwarz auf Weiß