Learn More
Brady™ Aluminium: ISO-Sicherheitsschild – Rauchen verboten
Artikelnummer. 15634577
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
100 mm
200 mm
315 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15634577
Marke: Brady™ 822004
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
ISO 7010-konformes Zeichen.
  • Aluminium
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number PIC P002-Dia 100-AL-CRD/1
Material Aluminium
Menge Je 1
Durchmesser (metrisch) 100 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen und Außen
Dicke 1.016 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 140 °C
Form Rund
Sprachen Global
Farbe Schwarz auf Weiß