Learn More
Aluminiumisopropoxid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311539
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 11311539
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014007.A1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Reagenz zur Reduktion von Carbonylverbindungen
Reagent for the reduction of carbonyl compounds. Used in alcoholysis and ester exchange reactions. Also used in synthesis of higher alkoxides, chelates, and acrylates. Aluminum isopropoxide is a useful reagent in the synthesis of alkoxides, chelates and acrylates. It acts as an intermediate of pharmaceutical products like isophytol, testosterone, progesterone and ethisterone. Also used as the material of aluminate coupling agent. It is also used in alcoholysis and ester exchange reactions. In Meerwein-Ponndorf-Verley (MPV) reduction, it is used as a catalyst for the reduction of ketones and aldehydes to their corresponding alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Reagenz zur Reduktion von Carbonylverbindungen
  • Wird bei der Alkoholyse und Esteraustauschreaktionen verwendet
  • Wird auch bei der Synthese von höheren Alkoxiden, Chelaten und Acrylaten verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 555-31-7
Summenformel C9H21AlO3
Molekulargewicht (g/mol) 204.246
MDL-Nummer MFCD00008870
InChI-Schlüssel SMZOGRDCAXLAAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum isopropoxide, aluminum isopropylate, aluminum triisopropoxide, triisopropoxyaluminum, aliso, aluminum triisopropanolate, 2-propanol, aluminum salt, triisopropyloxyaluminum, aluminum triisopropylate
PubChem CID 11143
IUPAC-Name Aluminium;propan-2-olat
SMILES CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Al+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum isopropoxide
Schmelzpunkt 131°C to 135°C
Dichte 1.035
Siedepunkt 135°C (10 mm)
Prozentgehaltsbereich 98+%
Brechungsindex 1.0346
Menge 1 kg
UN-Nummer UN3181
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,347
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,benzene,and toluene; Decomposes in water;Soluble in ethanol,isopropanol,benzene,toluene,chloroform,carbon tetrachloride and petroleum hydrocarbons.
Formelmasse 204.25
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form granular