Learn More
Aluminiumisopropoxid, TRC
Artikelnummer. 30312553
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30312553 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30312553 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA575930250G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum Isopropoxide
CAS 555-31-7
Summenformel C9H24AlO3
Menge 250 g
Synonym 2-Propanol Aluminum Salt, Isopropyl Alcohol Aluminum Salt, AIPD, Aliso, Aluminum 2-Propoxide, Aluminum Isopropanolate, Aluminum Isopropioate, Aluminum Isopropylate, Aluminum sec-Propanolate, Aluminum Triisopropoxide, Aluminum Triisopropylate, Aluminum Tris(isopropoxide), Aluminum Tris(isopropylate), Aluminum Tris(sec-propoxide), Aluminum(3+) Isopropoxide, Isopropanol Aluminum Salt, Manalox 130, PADM, SYM-AL 04, Triisopropoxyaluminum, Triisopropyl Aluminate, Triisopropyloxyaluminum, Tris(isopropanolato)aluminum, Tris(isopropoxy)aluminum
InChI-Formel InChI=1S/3C3H7O.Al/c3*1-3(2)4;/h3*3H,1-2H3;/q3*-1;+3
SMILES CC(C)O[Al](OC(C)C)OC(C)C
IUPAC-Name Tri(Propan-2-yloxy)aluman
Molekulargewicht (g/mol) 207.27
Formelmasse 204.1306