Learn More
Nickel Electro™ Laborbecher aus Aluminium
Artikelnummer. 11796467 Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
0.25 l
0.5 l
1 l
2000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
5 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11796467 2000 ml 1 Stück
11786467 100 ml 5 Stück
11459559 0.25 l 5 Stück
11469559 0.5 l 2 Stück
11479559 1 l 2 Stück
11746497 5000 ml 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 11796467
Marke: Nickel Electro™ 412
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese aus langlebigem Aluminium gefertigten Nickel Electro™ Laborbecher eignen sich optimal für den Einsatz in Laborumgebungen.
  • Hergestellt in einer langlebigen, nahtlosen Bauweise 
  • Flacher Boden für hohe Stabilität und gleichmäßige Wanddicke
  • Großzügig ausgestellter Rand für eine lange Haltbarkeit  
  • Tülle für einfaches Ausgießen
  • Außenseite halbhochglanzpoliert
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Material Aluminium
Enthält Ausguss
Typ Becher