Learn More
Bochem™ Laborgefäß aus Aluminium mit Deckel
Marke:  Bochem™ 8568
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10054920
  • 46.85 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-07-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Labortopf
Aluminium
140mm
Gehäuse 5.2L
240mm