Learn More
Aluminiumlactat, 90 bis 95 %, enthält ≈ 5 % Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313508
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Conditionnement:
100 Gramm
500 Gramm
Code produit. Menge unitSize
11313508 100 g 100 Gramm
11303508 500 g 500 Gramm
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11313508
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 039122.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 18917-91-4 | C9H15AlO9 | 294.19 g/mol
It is used as a skin moisturizer lotion to treat dry, scaly, itchy skin, reagent in biological activity studies of aluminum and in sol-gel processing. Also used in fire foam. Aluminum L-Lactate has been used to inject aluminum into rabbits. Aluminum L-Lactate has been shown to decrease human enamel dissolution in a pH 4 acetate buffer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18917-91-4
Summenformel C9H15AlO9
Molekulargewicht (g/mol) 294.19
MDL-Nummer MFCD20529175
InChI-Schlüssel VXYADVIJALMOEQ-UHFFFAOYNA-K
IUPAC-Name Bis[(2-Hydroxypropanoyl)oxy]alumanyl 2-Hydroxypropanoat
SMILES CC(O)C(=O)O[Al](OC(=O)C(C)O)OC(=O)C(C)O
Spécification
Chemischer Name oder Material Aluminum lactate
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Merck Index 14,348
Löslichkeitsinformationen Very soluble in cold water
Formelmasse 294.2
Reinheit (%) 90 to 95%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Contains ≈5% water
Geruch Geruchsneutral
compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminum lactate
Mention d'avertissement
  • Achtung
Catégorie de danger
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Mention de danger
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Conseils de prudence
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.