Learn More
Nickel Electro™ Aluminiumdeckel für Aluminiumbecken
Artikelnummer. 12797346 Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
60 mm
70 mm
75 mm
90 mm
200 mm
Packungsgröße:
5 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
12797346 60 mm 5 Stück
12787346 200 mm 5 Stück
12707356 70 mm 5 Stück
12717356 75 mm 5 Stück
12727356 90 mm 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12797346 Lieferant Nickel Electro™ Lieferanten-Nr. 642
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.55 €
    43.25 € / 5 Stück
    Sparen 1.30 €
    2% Rabatt
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Nickel Electro™ Aluminiumabdeckung für das Aluminiumbecken ist fugenfrei und aus einem Stück gefertigt.
  • Aluminium
  • Nahtlos
  • Einteilige Konstruktion
  • Nutfrei
  • Zur Verwendung mit Aluminiumbecken
Spezifikation
Material Aluminium
Typ Deckel
Höhe (metrisch) 5 mm
Durchmesser (metrisch) 60 mm