Learn More
Aluminium-Magnesium-Gaze, Legierungb5056, 20 Mesh gewebt aus Draht mit Durchmesser von 0.23 mm (0.009 Zoll), Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aluminum Magnesium gauze, Alloy 5056 |
| Namenshinweis | 20 mesh woven from 0.23mm (0.009 in.) dia. wire |
| Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich | Al:Mg; 95:5 wt% |
| Menge | 150 x 150 mm |
| Netzgröße | 20 Mesh |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Form | Drahtgewebe |
| MDL-Nummer | MFCD00214039 |