Learn More
Sampling Systems™ Mehrstufen-Probenehmer mit Schlitz aus Aluminium
Codice prodotto. p-7138893 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
880 mL
1,7 l
2,9 l
Länge (metrisch):
900 mm
1.500 mm
2500 mm
Enthält:
3 Schlitze
5 Schlitze
7 Schlitze
Dimensione della confezione:
1 Stück
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15849221
Marca: Sampling Systems™ 1210J1500
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Hergestellt aus Aluminium, eignet sich für die Probenahme von frei fließenden Pulvern, Granulaten und sogar leicht kohäsiven Pulvern. Der Sampling Systems™ Probenehmer mit Entnahmeschlitzen auf mehreren Ebenen eignet sich zum Entnehmen von umfangreichen Proben aus mehreren Schichten eines Behälters.
  • Aus Aluminium
  • Querschnitt (Schichtkörper-Probe)
  • Geeignet für die Entnahme von Proben mit großem Volumen
  • Aluminiumprobenehmer sind nicht für die Verwendung mit GMP-Produkten geeignet
Specifica
Material Aluminium
Beschreibung Probenehmer mit Schlitz
Enthält 5 Schlitze
Kapazität (metrisch) 1,7 l
Außendurchmesser (metrisch) 50 mm
Länge (metrisch) 1.500 mm
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato