Learn More
Schneider Gerd™ Nadelhalter aus Aluminium
Artikelnummer. 10545524
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Aluminium
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material unitSize
10545524 Aluminium 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10545524 Lieferant Schneider Gerd™ Lieferanten-Nr. 262
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Nadelhalter eignet sich für Präparationen. Schneider Gerd™ Aluminium-Nadelhalter mit Kunststoffgriff für einen sicheren Griff.
  • Nadelhalter aus Aluminium
  • Erhältlich in zahlreichen Farben und mit verschiedenen Septen
Spezifikation
Produkttyp Nadelhalter
Material Aluminium
Zur Verwendung mit (Geräte) Präpariernadeln
Länge (metrisch) 240 mm