Learn More
Aluminumnitratnonahydrat, Honeywell
Artikelnummer. 15680820 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15680820 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15680820 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 062751KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Purum p.a., ≥ 98.0 %
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Aluminumnitratnonahydrat
CAS 7784-27-2
Menge 1 kg
Summenformel AlH18N3O18
Strukturformel Al(NO3)3 · H2O
MDL-Nummer MFCD00149132
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Synonym Aluminumnitratnonahydrat, Aluminiumtrinitrat-Nonahydrat, Aluminium-III-nitrat, Nonahydrat 1:3:9, Salpetersäure-Aluminiumsalz, Salpetersäure, Aluminiumsalz, Nonahydrat 8ci,9ci, Aluminiumnitrat, ACS, Aluminium3+-Nonahydrat-Trinitronat, Aluminiumnitratnonahydrat, wenig Quecksilber, Puratronic, aluminum nitrate nonahydrate, low mercury, puratronic
InChI-Schlüssel SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3 ]
IUPAC-Name Aluminium;trinitrat;nonahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 375.129
PubChem CID 24567
Formelmasse 375.13 mol
Reinheit (%) ≥98 % (KT)
Güte purum p. a