Beschreibung
- Mehrzweckschale mit glatten Seiten und flachem Boden
- Ölfrei und nicht beschichtet
- Aluminium, ölfrei
- Einwegprodukt
Spezifikation
Spezifikation
| Einwegprodukt | Ja |
| Material | Aluminium |
| Form | Rund |
| Typ | Wägeschale |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Universalwaagen |
| Höhe (metrisch) | 6 mm |
| Tiefe (metrisch) | 76.2 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 64 mm |
| Gewicht (metrisch) | 1.3 g |