Learn More
Gravis Offene Verschlusskappen aus Aluminium
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
60 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- 40 mm Durchmesser
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Aluminium |
| Anzahl pro Packung | 100Pack |
| Menge | 100 Packung |
| Gewindegröße (metrisch) | 60 mm |
| Halsausführung | 60-240 |
| Produkttyp | Kappe mit Bohrung auf Oberseite |