Learn More
Brady™ Aufkleber für den Transport, Aluminium mit überlaminiertem Polyester
Artikelnummer. 11704924
Click to view available options
Angezeigter Text:
Giftige und schädliche Substanzen 6
Korrosive Substanz 8
Organisches Peroxid 5.2
Oxidierende Substanzen und organische Peroxide 5
Umweltgefährdende Stoffe
Verschiedene gefährliche Stoffe 9
Warnung vor giftigen Stoffen
Dicke:
0,024 mm
0,27 mm
0,271 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11704924
Marke: Brady™ 258980
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG
Alternate Part Number ADR 9-297*297-B7525
Material Aluminium, Polyester
Menge Je 1
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschreibung Aluminium mit Polyesterüberlaminat
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise
Höhe (metrisch) 297 mm
Dicke 0,271 mm
Breite (metrisch) 297 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 140 °C
Form Diamantförmig
Angezeigter Text Verschiedene gefährliche Stoffe 9
Produkttyp Transportschild
Farbe Schwarz auf Weiß