Learn More
Brady™ Aufkleber für den Transport, Aluminium mit überlaminiertem Polyester
Click to view available options
Angezeigter Text:
Giftige und schädliche Substanzen 6
Korrosive Substanz 8
Organisches Peroxid 5.2
Oxidierende Substanzen und organische Peroxide 5
Umweltgefährdende Stoffe
Verschiedene gefährliche Stoffe 9
Warnung vor giftigen Stoffen
Dicke:
0,024 mm
0,27 mm
0,271 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG |
| Alternate Part Number | PIC 302-TRI 100-B7525 |
| Material | Aluminium, Polyester |
| Menge | Je 1 |
| Beschreibung | Aluminium mit Polyesterüberlaminat |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise |
| Dicke | 0,27 mm |
| Breite (metrisch) | 100 mm |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40 °C bis 110 °C |
| Form | Dreieckig |
| Mehr anzeigen |