Learn More
Brady™ Aufkleber für den Transport, Aluminium mit überlaminiertem Polyester
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG |
| Alternate Part Number | ADR 5.1-297*297-B7525 |
| Material | Aluminium, Polyester |
| Menge | Je 1 |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Beschreibung | Aluminium mit Polyesterüberlaminat |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise |
| Höhe (metrisch) | 297 mm |
| Dicke | 0,271 mm |
| Breite (metrisch) | 297 mm |
| Mehr anzeigen |