Learn More
Brady™ Aufkleber für den Transport, Aluminium mit überlaminiertem Polyester
Artikelnummer. 11760953
Click to view available options
Angezeigter Text:
Giftige und schädliche Substanzen 6
Korrosive Substanz 8
Organisches Peroxid 5.2
Oxidierende Substanzen und organische Peroxide 5
Umweltgefährdende Stoffe
Verschiedene gefährliche Stoffe 9
Warnung vor giftigen Stoffen
Dicke:
0,024 mm
0,27 mm
0,271 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11760953
Marke: Brady™ 810939
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Material Aluminium, Polyester
Menge Je 1
Beschreibung Aluminium mit Polyesterüberlaminat
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Sicherheitsschilder im Innen- und Außenbereich
Höhe (metrisch) 200 mm
Dicke 0,271 mm
Breite (metrisch) 200 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 140 °C
Form Diamantförmig
Angezeigter Text Organisches Peroxid 5.2
Produkttyp Transportschild
Farbe Schwarz auf Rot