Learn More
Brady™ Warnschilder, Aluminium mit überlaminiertem Polyester
Artikelnummer. 10214514
Change view
Click to view available options
Breite (metrisch):
200 mm
315 mm
Angezeigter Text:
Warnung vor giftigen Stoffen
Warnung vor ätzenden Stoffen
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Angezeigter Text unitSize
10214514 200 mm Warnung vor giftigen Stoffen 1 Stück
10294554 315 mm Warnung vor ätzenden Stoffen -
10577614 315 mm Warnung vor giftigen Stoffen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10214514 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 255204
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG
Material Aluminium, Polyester
Menge Je 1
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschreibung Aluminium mit Polyesterüberlaminat
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise
Höhe (metrisch) 200 mm
Dicke 0,271 mm
Breite (metrisch) 200 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 140 °C
Form Dreieckig
Angezeigter Text Warnung vor giftigen Stoffen
Produkttyp Warnschild
Farbe Schwarz auf gelb