Learn More
Brady™ Warnschilder, Aluminium mit überlaminiertem Polyester
Artikelnummer. p-8000928
Click to view available options
Breite (metrisch):
200 mm
315 mm
Angezeigter Text:
Warnung vor giftigen Stoffen
Warnung vor ätzenden Stoffen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10294554
Marke: Brady™ 255207
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG
Material Aluminium, Polyester
Menge Je 1
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschreibung Aluminium mit Polyesterüberlaminat
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise
Dicke 0,271 mm
Breite (metrisch) 315 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 140 °C
Form Dreieckig
Angezeigter Text Warnung vor ätzenden Stoffen
Produkttyp Warnschild
Farbe Schwarz auf gelb