Learn More
Macherey-Nagel™ Aluminiumoxid neutral (VE=5kg) 2 mm, 5 kg
Artikelnummer. 10679581 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 kg
Packungsgröße:
5 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10679581 5 kg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10679581 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 815020.5
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Partikelgröße 50 bis 200 μm
Güte Aufgabe
pH 7 ± 0,5
Menge 5 kg
Oberfläche (metrisch) ∼130 m2/g
Produkttyp Aluminiumoxid 90 neutral