Learn More
Aluminiumoxid, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-6827154
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11357397
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012553.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Katalysatorträger, chemische Sensoren, Absorptionsmittel für Gase und Wasserdämpfe, Herstellung von Schleifmitteln
It finds applications in catalyst support, chemical sensors, as absorbent for gases and water vapors, manufacturing of abrasives, refractories, ceramics, electrical insulators and resistors, paper, crucibles, as chromatographic matrix, in fluxes, light bulbs, heat-resistant fiber. Heavy quantity of Aluminum oxide is used in the production of aluminum and a component of clays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1344-28-1
Summenformel Al2O3
Molekulargewicht (g/mol) 101.96
MDL-Nummer MFCD00003424
InChI-Schlüssel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spezifikation
Siedepunkt 2980°C
Chemischer Name oder Material Aluminum oxide
Schmelzpunkt 2045°C
Physikalische Form Feines Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Aluminum oxide is insoluble in water,but slightly soluble in acid and alkali.
IUPAC-Name Dialuminium;sauerstoff(2-)
Formelmasse 101.96
Brechungsindex 1.768
Dichte 3.965 g/mL