Learn More
Aluminiumoxid, aktiviert, basisch, Brockmann I, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15651710 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
5 kg
20 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
20 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15651710 100 g 100 Gramm
15661710 1 kg 1 Kilogramm
15681710 5 kg 5 Kilogramm
15671710 20 kg 20 Kilogramm
4 options
Artikelnummer. 15651710
Marke: Honeywell-Fluka 199443100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Aktiviert, basisch, Brockmann I
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1344-28-1
Summenformel Al2O3
Molekulargewicht (g/mol) 101.96
MDL-Nummer MFCD00003424
InChI-Schlüssel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Aluminiumoxid, Alpha-Aluminiumoxid, Aloxit, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
IUPAC-Name Dialuminium;sauerstoff(2-)
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminiumoxid
Namenshinweis Aktivierte Brockmann I
pH Basisch
Menge 100 g
Strukturformel Al2O3
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 101.96 mol