Learn More
Aluminiumoxid, aktiviert, neutral, Gamma-Phase, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389368
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11389368 100 g 100 Gramm
11399368 500 g -
2 options
Artikelnummer. 11389368
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043266.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Aluminum oxide is used as an adsorbent, desiccating agent and in the manufacture of dental cements and refractories. It is used in protein extraction as a component in the preparation of tissues and in bushings, spindles, lapping, polishing, refractory coating for investment casting shells, decorative non-skid tile and pressure blasting. It is also used in varnishes, for textile impregnation, in cosmetics and as an intermediate in pharmaceutical production. It is a source of aluminum in various reactions. It is used as a catalyst in a variety of reactions such as the Claus process and in the dehydration of alcohols to alkenes and as a grinding or blending agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1344-28-1
Summenformel Al2O3
Molekulargewicht (g/mol) 101.96
MDL-Nummer MFCD00003424
InChI-Schlüssel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum oxide
Namenshinweis Activated, neutral, gamma-phase
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metals basis)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Merck Index 14,356
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name Dialuminium(3+) Trioxidandiid
Formelmasse 101.96
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Dichte Tap density: 2.4 to 5.0g/cm3