Learn More
Aluminiumoxid, Alphaphase, 99.997 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15422937
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15422937 25 g 25 Gramm
15407505 100 g 100 Gramm
15417505 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15422937 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 047261.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1344-28-1
Summenformel Al2O3
Molekulargewicht (g/mol) 101.96
MDL-Nummer MFCD00003424
InChI-Schlüssel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifications
Siedepunkt 2980°C
Chemischer Name oder Material Aluminum oxide
Schmelzpunkt 2045°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 25 g
Geruch Geruchsneutral
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Dichte 3.965 g/mL
Merck Index 14,356
IUPAC-Name Dialuminium;sauerstoff(2-)
Formelmasse 101.96
Reinheit (%) 99.997%