Learn More
Aluminiumoxid, Alpha-Phase, Katalysatorträger, gerineg Oberfläche, trimodal, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11380488
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
5 Kilogramm
Artikelnummer. 11380488
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043833.A1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1344-28-1
Summenformel Al2O3
Molekulargewicht (g/mol) 101.96
MDL-Nummer MFCD00003424
InChI-Schlüssel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
IUPAC-Name Dialuminium(3+) Trioxidandiid
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum oxide
Physikalische Form Kugeln 3/16 Zoll
Menge 1 kg