Learn More
Aluminiumoxid, Katalysatorträger, große Oberfläche, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11360528
Modifier l'affichage
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge unitSize
11360528 250 g 250 Gramm
11380528 1 kg 1 Kilogramm
11370528 5 kg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11360528 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043855.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Große Oberfläche
Aluminum oxide finds applications in catalyst support, chemical sensors, as absorbent for gases and water vapors, manufacturing of abrasives, refractories, ceramics, electrical insulators and resistors, paper, crucibles, as chromatographic matrix, in fluxes, light bulbs and heat-resistant fiber. Heavy quantity of aluminum oxide is used in the production of aluminum and a component of clay. It is also used as catalyst in hydrodesulfurization and in Ziegler-Natta polymerizations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1344-28-1
Summenformel Al2O3
Molekulargewicht (g/mol) 101.96
MDL-Nummer MFCD00003424
InChI-Schlüssel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spécification
Chemischer Name oder Material Aluminum Oxide
Namenshinweis Catalyst Support
Physikalische Form Pellets 1/8 Zoll
Menge 250 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Slightly soluble in acid and alkali.
IUPAC-Name Dialuminium(3+) Trioxidandiid
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.