Learn More
Aluminiumoxid, Katalysatorträger, gerineg Oberfläche, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430630
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11430630 250 g 250 Gramm
11380538 1 kg 1 Kilogramm
11370538 5 kg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430630 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043862.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Geringe Oberfläche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1344-28-1
Summenformel Al2O3
Molekulargewicht (g/mol) 101.96
MDL-Nummer MFCD00003424
InChI-Schlüssel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum Oxide
Namenshinweis Catalyst Support
Physikalische Form Pellets 1/8 Zoll
Menge 250 g
IUPAC-Name Dialuminium;sauerstoff(2-)