Learn More
Aluminiumoxid, verschmolzen, Isolierpulver, > 99.7 %, Form ca. .180 μ, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383128
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 11383128
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 033199.A1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Wird in der Trockenabfüllung zur thermischen Isolierung von Elektroöfen eingesetzt
Used in dry filling for thermal insulation of electrical furnaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Form: ca. 180 Mikrometer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1344-28-1
Summenformel Al2O3
Molekulargewicht (g/mol) 101.96
MDL-Nummer MFCD00003424
InChI-Schlüssel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum oxide
Farbe Weiß
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich >99.7%
IUPAC-Name Dialuminium;sauerstoff(2-)
Geruch Geruchsneutral
Aussehen White powder
Dampfdruck 1.33 hPa (1mmHg) at 2158°C