Learn More
Aluminiumoxid, Pellets, 3mm, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15665450 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
Artikelnummer. 15665450
Marke: Honeywell-Fluka 4140691KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Pellets, 3 mm
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 2980 °C
Chemischer Name oder Material Aluminiumoxid
Schmelzpunkt 2040 °C
CAS 1344-28-1
Farbe Farblos
Menge 1 kg
Summenformel Al2O3
Strukturformel Al2O3
MDL-Nummer MFCD00003424
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Synonym Aluminiumoxid, Alpha-Aluminiumoxid, Aloxit, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
InChI-Schlüssel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
IUPAC-Name Dialuminium(3+) Trioxidandiid
Molekulargewicht (g/mol) 101.96
PubChem CID 9989226
Formelmasse 101.96 mol
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Pellets
Dichte 3.96 g/cm3