Learn More
Aluminiumoxid, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Artikelnummer. 11360809
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11360809 25 g 25 Gramm
11370809 100 g 100 Gramm
11380809 500 g 500 Gramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11360809
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010627.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Aluminum oxide is used as an abrasive, dosimeter, filler of choice for plastics, ingredient in sunscreen and cosmetics. Aluminum oxide flakes are also used in paint for providing reflective decorative effects. In laboratories it is widely used as a medium for chromatographic purifications. It is used in the production of aluminum (Hall–Héroult process), alumina nanofibers, cutoff tools, and sandpaper. It serves as a catalyst for several reactions of industrial importance, including converting alcohols into alkenes, decomposing hydrazine, drying of gases, and converting hydrogen sulfide into sulfur in refineries (Claus Process). It is also used in integrated circuits, compact fluorescent lamps (CFL), sodium vapor lamps, hip replacements, CD/DVD polishing, superconducting quantum interference devices (SQUIDS), insulation devices, and as a support for many popular catalysts (for example, in Ziegler-Natta polymerizations).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1344-28-1
Summenformel Al2O3
Molekulargewicht (g/mol) 101.96
MDL-Nummer MFCD00003424
InChI-Schlüssel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spezifikation
Siedepunkt 2980°C
Chemischer Name oder Material Aluminum oxide
Schmelzpunkt 2045°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.995% (Metal basis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water,ethanol and diethyl ether.
IUPAC-Name Dialuminium;sauerstoff(2-)
Formelmasse 101.96
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.768
Aussehen White powder
Dichte 3.965