Learn More
Aluminiumoxid-Siliziumoxid (13 %), Katalysatorträger, geringe Oberfläche, makroporös, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4864964
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11390538 1 kg 1 Kilogramm
11300548 5 kg 5 Kilogramm
2 options
Artikelnummer. 11390538
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043863.A1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Form: S.A. 0.008 m2/g
Aluminum oxide-silicon oxide is a fibrous material used as loose wool, blanket, felt, paper or boards.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1344-28-1
Summenformel Al2O3
Molekulargewicht (g/mol) 101.96
MDL-Nummer MFCD00003424
InChI-Schlüssel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
IUPAC-Name Dialuminium(3+) Trioxidandiid
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum oxide
Farbe Weiß
Physikalische Form 3/16 Zoll Kugeln
Menge 1 kg
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Geruch Geruchsneutral
Aussehen White spheres