missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aluminiumoxid, Einkristall, Alfa Aesar™

Artikelnummer. 15431647
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
5 Pc.
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15431647

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040265.KG

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1344-28-1
Summenformel Al2O3
Molekulargewicht (g/mol) 101.96
MDL-Nummer MFCD00003424
InChI-Schlüssel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
IUPAC-Name Dialuminium;sauerstoff(2-)
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Aluminum oxide
Menge 1 Pc.
Verpackung in Schrumpffolie verpackt
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt