Learn More
Aluminiumoxid, Einkristall, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7076383
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
5 Pc.
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15411637 1 Pc. 1 Stück
15421637 5 Pc. 5 Stück
2 options
Artikelnummer. 15411637
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040259.KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1344-28-1
Summenformel Al2O3
Molekulargewicht (g/mol) 101.96
MDL-Nummer MFCD00003424
InChI-Schlüssel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum oxide
Menge 1 Pc.
IUPAC-Name Dialuminium(3+) Trioxidandiid
Verpackung in Schrumpffolie verpackt